Learn More
2-Cloro-4,6-dimetilpiridina-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4089806
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
14237-71-9
C8H7ClN2
166.61
MFCD00051676
RETJKTAVEQPNMH-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2-chloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl, acmc-1azio, chlorodimethylnicotinonitrile, ksc496m6f, 2-chloro-4,6-dimethyinicotinonitrile, 4,6-dimethyl-2-chloro-nicotinonitrile
223261
2-cloro-4,6-dimetilpiridina-3-carbonitrilo
CC1=CC(C)=C(C#N)C(Cl)=N1
14237-71-9
C8H7ClN2
166.61
MFCD00051676
RETJKTAVEQPNMH-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2-chloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl, acmc-1azio, chlorodimethylnicotinonitrile, ksc496m6f, 2-chloro-4,6-dimethyinicotinonitrile, 4,6-dimethyl-2-chloro-nicotinonitrile
223261
2-cloro-4,6-dimetilpiridina-3-carbonitrilo
CC1=CC(C)=C(C#N)C(Cl)=N1
Nombre del producto químico o material 2-chloro-4, 6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 99.5°C to 101.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.