Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-(4-morpholinyl)quinazoline, 97%
89.90€ - 286.00€
CAS 39213-05-3
Fórmula molecular C12H12ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 249.698
InChI Key NJBDGZVAZRMIFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-chloroquinazolin-4-yl morpholine, 2-chloro-4-morpholino-quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl quinazoline, 2-chloro-4-morpholinoquinazoline, 2-chloro-4-4-morpholinyl quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl-quinazoline
PubChem CID 2338466
IUPAC Name 4-(2-chloroquinazolin-4-yl)morpholine
SMILES C1COCCN1C2=NC(=NC3=CC=CC=C32)Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15459648 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63129.MD
250mg 89.90€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-12-2019
Añadir a la cesta
15449648 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63129.03
1g 286.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
39213-05-3
249.698
4-2-chloroquinazolin-4-yl morpholine, 2-chloro-4-morpholino-quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl quinazoline, 2-chloro-4-morpholinoquinazoline, 2-chloro-4-4-morpholinyl quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl-quinazoline
4-(2-chloroquinazolin-4-yl)morpholine
C12H12ClN3O
NJBDGZVAZRMIFM-UHFFFAOYSA-N
2338466
C1COCCN1C2=NC(=NC3=CC=CC=C32)Cl
Especificaciones
2-Chloro-4-(4-morpholinyl)quinazoline
39213-05-3
4-2-chloroquinazolin-4-yl morpholine, 2-chloro-4-morpholino-quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl quinazoline, 2-chloro-4-morpholinoquinazoline, 2-chloro-4-4-morpholinyl quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl-quinazoline
C1COCCN1C2=NC(=NC3=CC=CC=C32)Cl
249.698
249.7
97%
250mg
C12H12ClN3O
NJBDGZVAZRMIFM-UHFFFAOYSA-N
4-(2-chloroquinazolin-4-yl)morpholine
2338466
Solid