Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-(4-morpholinyl)quinazoline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63129.03
Detalles adicionales : CAS : 39213-05-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449648
  • 301.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
39213-05-3
249.698
4-2-chloroquinazolin-4-yl morpholine, 2-chloro-4-morpholino-quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl quinazoline, 2-chloro-4-morpholinoquinazoline, 2-chloro-4-4-morpholinyl quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl-quinazoline
4-(2-chloroquinazolin-4-yl)morpholine
C12H12ClN3O
NJBDGZVAZRMIFM-UHFFFAOYSA-N
2338466
C1COCCN1C2=NC(=NC3=CC=CC=C32)Cl
Especificaciones
1g
39213-05-3
4-2-chloroquinazolin-4-yl morpholine, 2-chloro-4-morpholino-quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl quinazoline, 2-chloro-4-morpholinoquinazoline, 2-chloro-4-4-morpholinyl quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl-quinazoline
C1COCCN1C2=NC(=NC3=CC=CC=C32)Cl
249.698
249.7
97%
2-Chloro-4-(4-morpholinyl)quinazoline
C12H12ClN3O
NJBDGZVAZRMIFM-UHFFFAOYSA-N
4-(2-chloroquinazolin-4-yl)morpholine
2338466
Solid
Videos
SDS Documentos