Learn More
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97+%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar B22744.03
Detalles adicionales : CAS : 39226-97-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499757
  • 40.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
39226-97-6
224.563
AXOAWWUSRZCGKS-UHFFFAOYSA-N
2736677
C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
C8H4ClF3O2
MFCD00792415
2-chloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2-chloro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 2-chloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-3-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1ahj6, ksc496e0b, rarechem al be 0475, rarechem al be 0520, rarechem al bo 0356
2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Especificación
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
1g
C8H4ClF3O2
2-chloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2-chloro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 2-chloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-3-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1ahj6, ksc496e0b, rarechem al be 0475, rarechem al be 0520, rarechem al bo 0356
C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
224.563
224.57
132°C to 136°C
39226-97-6
MFCD00792415
AXOAWWUSRZCGKS-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2736677
≥97%