Learn More
Alfa Aesar™ 2-Cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ B24103.03
Detalles adicionales : CAS : 93118-03-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441107
  • 33.96€ / 1 g
Fecha estimada de envío
19-05-2021
93118-03-7
208.564
KUNCMOAFNYLOSC-UHFFFAOYSA-N
2736672
C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl)C=O
C8H4ClF3O
MFCD00792414
2-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-chloro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-3-trifluoromethyl, pubchem2880, acmc-20aib9, ksc486s7h, timtec-bb sbb003469, attercop-chm at119733, 2-chloro-3 trifluoromethyl-benzaldehyde
2-cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído
Especificaciones
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
43°C to 44°C
93118-03-7
MFCD00792414
2-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-chloro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-3-trifluoromethyl, pubchem2880, acmc-20aib9, ksc486s7h, timtec-bb sbb003469, attercop-chm at119733, 2-chloro-3 trifluoromethyl-benzaldehyde
C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl)C=O
208.564
208.57
Air Sensitive
1g
C8H4ClF3O
3543607
KUNCMOAFNYLOSC-UHFFFAOYSA-N
2-cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído
2736672
97%
Videos
SDS Documentos