Learn More
2-Cloro-3-piridinol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10397560
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
6636-78-8
C5H4ClNO
129.54
MFCD00006235
RSOPTYAZDFSMTN-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-hydroxypyridine, 2-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-chloro, unii-vy212q0s3j, 2-chloro-3-hydroxy pyridine, 2-chloro-3-hydroxypyridine 2-chloro-3-pyridinol, 2-chlorpyridin-3-ol, pubchem2577, 2-chloro-pyridin-3-ol, 2-chloro-pyridine-3-ol
81136
2-cloropiridin-3-ol
OC1=CC=CN=C1Cl
6636-78-8
C5H4ClNO
129.54
MFCD00006235
RSOPTYAZDFSMTN-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-hydroxypyridine, 2-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-chloro, unii-vy212q0s3j, 2-chloro-3-hydroxy pyridine, 2-chloro-3-hydroxypyridine 2-chloro-3-pyridinol, 2-chlorpyridin-3-ol, pubchem2577, 2-chloro-pyridin-3-ol, 2-chloro-pyridine-3-ol
81136
2-cloropiridin-3-ol
OC1=CC=CN=C1Cl
Nombre del producto químico o material 2-chloro-3-pyridinol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 168°C to 172°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(C5H3N)OH
Cantidad 25 g
Beilstein 21, II, 34
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3-pyridinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.