Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-3-pyridinemethanol, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63341.03
Detalles adicionales : CAS : 42330-59-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449988
  • 44.90€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
42330-59-6
143.57
HMPDWSBKPCOQDW-UHFFFAOYSA-N
2763647
C1=CC(=C(N=C1)Cl)CO
C6H6ClNO
MFCD01935961
2-chloropyridin-3-yl methanol, 2-chloro-3-pyridinyl methanol, 2-chloro-3-pyridinylmethanol, 2-chloro-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-3-pyridinyl methanol, 2-chloro-pyridin-3-yl-methanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-3-hydroxymethylpyridine
(2-chloropyridin-3-yl)methanol
Especificaciones
2-Chloro-3-pyridinemethanol
61°C to 65°C (decomposition)
42330-59-6
MFCD01935961
2-chloropyridin-3-yl methanol, 2-chloro-3-pyridinyl methanol, 2-chloro-3-pyridinylmethanol, 2-chloro-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-3-pyridinyl methanol, 2-chloro-pyridin-3-yl-methanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-3-hydroxymethylpyridine
C1=CC(=C(N=C1)Cl)CO
143.57
143.57
97%
112°C (0.2mmHg)
1g
C6H6ClNO
1525378
HMPDWSBKPCOQDW-UHFFFAOYSA-N
(2-chloropyridin-3-yl)methanol
2763647
Solid