Learn More
2-cloro-3-picolina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3777960
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
18368-76-8
C6H6ClN
127.57
MFCD00234177
RKVUCIFREKHYTL-UHFFFAOYSA-N
87603
2-cloro-3-metilpiridina
CC1=C(N=CC=C1)Cl
18368-76-8
C6H6ClN
127.57
MFCD00234177
RKVUCIFREKHYTL-UHFFFAOYSA-N
87603
2-cloro-3-metilpiridina
CC1=C(N=CC=C1)Cl
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-picoline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 192°C to 193°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5320 to 1.534
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.17
Sinónimo 2-chloro-3-picoline, 2-chloro 3-methylpyridine, 3-picoline, 2-chloro, pyridine, 2-chloro-3-methyl, 2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine,2-chloro-3-methyl, pubchem2074, 2-chloro-methyl-pyridine, 2-chloro3-methyl-pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3-picoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.