Learn More
2-Cloro-3-nitrobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055463
34.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
39974-35-1
C7H3ClF3NO2
225.55
MFCD14525509
TWABRHQBRWLSSE-UHFFFAOYSA-N
3016126
2-chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
39974-35-1
C7H3ClF3NO2
225.55
MFCD14525509
TWABRHQBRWLSSE-UHFFFAOYSA-N
3016126
2-chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Punto de fusión 25°C to 30°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 10429463
Sinónimo 2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, benzene, 2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl, 2-nitro-6-trifluoromethyl chlorobenzene, o-chloronitrobenzotrifluoride, 2-chloro-3-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, benzene,2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido