Learn More
2-Cloro-3-nitro-4-picolina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3211635
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
23056-39-5
C6H5ClN2O2
172.57
MFCD00012347
JHARVUVBTAAPLA-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-nitro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-4-methylpyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro-pyridine, pubchem6148, acmc-1cui4, 2-chloro-3-nitro4-picoline, ksc496c3n, 2-chlor-4-methyl-3-nitropyridin
345363
2-cloro-4-metil-3-nitropiridina
CC1=C(C(=NC=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
23056-39-5
C6H5ClN2O2
172.57
MFCD00012347
JHARVUVBTAAPLA-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-nitro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-4-methylpyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro-pyridine, pubchem6148, acmc-1cui4, 2-chloro-3-nitro4-picoline, ksc496c3n, 2-chlor-4-methyl-3-nitropyridin
345363
2-cloro-4-metil-3-nitropiridina
CC1=C(C(=NC=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 51°C to 53°C
Color Amarillo a beige
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.