Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-3-methylpyrazine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61651.03
Detalles adicionales : CAS : 95-58-9 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498208
  • 163.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
95-58-9
128.559
WZHWPZQQPWKEAV-UHFFFAOYSA-N
66769
CC1=NC=CN=C1Cl
C5H5ClN2
MFCD00023279
pyrazine, 2-chloro-3-methyl, 2-methyl-3-chloropyrazine, 2-chloro-3-methyl-pyrazine, 2-chloro-3-methyl pyrazine, pubchem2149, 2-chloro-3-methylpyrazin, 3-chloro-2-methylpyrazine, 3-chloro-2-methyl pyrazine, wzhwpzqqpwkeav-uhfffaoysa, 2-chloro-3, 5 , 6-ethylpyrazine
2-chloro-3-methylpyrazine
Especificaciones
2-Chloro-3-methylpyrazine
1g
C5H5ClN2
pyrazine, 2-chloro-3-methyl, 2-methyl-3-chloropyrazine, 2-chloro-3-methyl-pyrazine, 2-chloro-3-methyl pyrazine, pubchem2149, 2-chloro-3-methylpyrazin, 3-chloro-2-methylpyrazine, 3-chloro-2-methyl pyrazine, wzhwpzqqpwkeav-uhfffaoysa, 2-chloro-3, 5 , 6-ethylpyrazine
CC1=NC=CN=C1Cl
128.559
128.56
95%
Colorless
95-58-9
MFCD00023279
WZHWPZQQPWKEAV-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-methylpyrazine
66769
Liquid
Videos
SDS Documentos