Learn More
2-Cloro-3-metilbenzotrifluoruro, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number 15269696
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
74483-48-0
C8H6ClF3
194.58
NJLAMXMEANIPBX-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-methylbenzotrifluoride, 2-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl benzene, chloro-3-methyl benzotrifluoride
12712336
2-cloro-1-metil-3-(trifluorometil)benceno
CC1=C(C(=CC=C1)C(F)(F)F)Cl
74483-48-0
C8H6ClF3
194.58
NJLAMXMEANIPBX-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-methylbenzotrifluoride, 2-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl benzene, chloro-3-methyl benzotrifluoride
12712336
2-cloro-1-metil-3-(trifluorometil)benceno
CC1=C(C(=CC=C1)C(F)(F)F)Cl
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride
Punto de ebullición 82°C to 84°C (40.0 mBar)
Temperatura de inflamación 64°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.58
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.