Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-3-fluoro-4-iodopyridine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64610.MD
Detalles adicionales : CAS : 148639-07-0 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491889
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
148639-07-0
257.431
GONULLRFSHKLBS-UHFFFAOYSA-N
11065087
C1=CN=C(C(=C1I)F)Cl
C5H2ClFIN
MFCD04972389
2-chloro-3-fluoro-4-iodo-pyridine, pyridine,2-chloro-3-fluoro-4-iodo, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-4-iodo, pubchem6130, acmc-1c8la, abbypharma ap-30-7484
2-chloro-3-fluoro-4-iodopyridine
Especificaciones
2-Chloro-3-fluoro-4-iodopyridine
104°C
148639-07-0
MFCD04972389
2-chloro-3-fluoro-4-iodo-pyridine, pyridine,2-chloro-3-fluoro-4-iodo, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-4-iodo, pubchem6130, acmc-1c8la, abbypharma ap-30-7484
C1=CN=C(C(=C1I)F)Cl
257.431
257.43
98%
Light Sensitive
250mg
C5H2ClFIN
5862293
GONULLRFSHKLBS-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-fluoro-4-iodopyridine
11065087
Solid
Videos
SDS Documentos