missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Cloro-3,5-dinitropiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3,5-dinitropyridine |
CAS | 2578-45-2 |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 63.0°C to 66.0°C |
Color | Amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C5H2ClN3O4 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Chloro-3,5-dinitropyridine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'