Learn More
2-Cloro-3,5-bis(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7055517
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
201593-90-0
C8H4ClF6N
263.567
MFCD04038716
JKUFETFGEJPHEM-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloroaniline, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 2-chloro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chlorophenylamine, pubchem2938, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl-aniline, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloro aniline, 2-chloranyl-3,5-bis trifluoromethyl aniline, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine
2757429
2-cloro-3,5-bis(trifluorometil)anilina
C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)Cl)N)C(F)(F)F
201593-90-0
C8H4ClF6N
263.567
MFCD04038716
JKUFETFGEJPHEM-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloroaniline, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 2-chloro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chlorophenylamine, pubchem2938, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl-aniline, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloro aniline, 2-chloranyl-3,5-bis trifluoromethyl aniline, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine
2757429
2-cloro-3,5-bis(trifluorometil)anilina
C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)Cl)N)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2-cloro-3,5-bis(trifluorometil)anilina se utiliza como intermedio en colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.595 g/mL
Índice de refracción 1.459
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 13730810
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido