Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-2'-arabino-fluoro-2'-deoxyadenosine, 99+%
Marca:  Alfa Aesar™ J60927.MC
Detalles adicionales : CAS : 123318-82-1 Peso : 0.00010kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 100mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450157
  • 70.40€ / 100 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • A purine nucleoside anti-metabolite
  • Toxic to nondividing lymphocytes and monocytes
Especificación
123318-82-1
303.678
WDDPHFBMKLOVOX-AYQXTPAHSA-N
119182
(2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
C10H11ClFN5O3
MFCD00871077
clofarabine, clolar, evoltra, clofarex, cafda, clofarabina, clofarabinum, clofarabine usan, cl-f-ara-a, c1-f-ara-a
CHEBI:681569
C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)F)N=C(N=C2N)Cl
Especificación
2-Chloro-2'-arabino-fluoro-2'-deoxyadenosine
100mg
C10H11ClFN5O3
UN2811
clofarabine, clolar, evoltra, clofarex, cafda, clofarabina, clofarabinum, clofarabine usan, cl-f-ara-a, c1-f-ara-a
C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)F)N=C(N=C2N)Cl
303.678
CHEBI:681569
Powder
White
123318-82-1
MFCD00871077
14,2372
WDDPHFBMKLOVOX-AYQXTPAHSA-N
(2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
119182
303.68
≥99%