Learn More
2-Cloro-1-fenotiazin-10-il-propan-1-ona, 95 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one |
CAS | 38076-63-0 |
% mín. CAS | 94.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 117.4°C to 120.4°C |
Color | Blanco a marrón |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C15H12ClNOS |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.