Learn More
2-Cloro-1-morfolinoetan-1-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1-morpholinoethan-1-one |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.6 |
Porcentaje de pureza | 95% |