Learn More
2-Cloro-1-morfolinoetan-1-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698011
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
1440-61-5
C6H10ClNO2
163.601
MFCD00721939
YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
4-2-chloroacetyl morpholine, morpholine, 4-chloroacetyl, 4-chloroacetyl morpholine, n-chloroacetyl morpholine, 2-chloro-1-morpholin-4-yl ethan-1-one, n-chloroacetylmorpholine, chloroacetic acid morpholide, 2-chloro-1-morpholinoethanone, 2-chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone, chloroacetic acid, morpholide
74040
2-cloro-1-morfolin-4-iletanona
C1COCCN1C(=O)CCl
1440-61-5
C6H10ClNO2
163.601
MFCD00721939
YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
4-2-chloroacetyl morpholine, morpholine, 4-chloroacetyl, 4-chloroacetyl morpholine, n-chloroacetyl morpholine, 2-chloro-1-morpholin-4-yl ethan-1-one, n-chloroacetylmorpholine, chloroacetic acid morpholide, 2-chloro-1-morpholinoethanone, 2-chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone, chloroacetic acid, morpholide
74040
2-cloro-1-morfolin-4-iletanona
C1COCCN1C(=O)CCl
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-morpholinoethan-1-one
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.6
Porcentaje de pureza 95%