Learn More
2-Cloro-1,3-dimetilimidazolidinio tetrafluoroborato, 96 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4258893
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
153433-26-2
C5H10BClF4N2
220.40
MFCD09039291
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
CIB
2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
153433-26-2
C5H10BClF4N2
220.40
MFCD09039291
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
CIB
2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58.0°C to 60.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.41
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-1,3-Dimethylimidazolidinium Tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.