missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de (2-carboxietil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7028345
21.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
36626-29-6
C21H20ClO2P
370.81
MFCD00185663
GALLWJZTZYJVSL-UHFFFAOYSA-N
2-carboxyethyl triphenylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl tripheylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl-triphenylphosphonium chloride, phosphonium, 2-carboxyethyl triphenyl-, chloride, 2-carboxyethyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1agne, 2-carboxyethyl triphenyl phosphonium chloride, beta-carboxyethyltriphenylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl triphenyl-phosphonium chloride
10270534
[Cl-].OC(=O)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
36626-29-6
C21H20ClO2P
370.81
MFCD00185663
GALLWJZTZYJVSL-UHFFFAOYSA-N
2-carboxyethyl triphenylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl tripheylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl-triphenylphosphonium chloride, phosphonium, 2-carboxyethyl triphenyl-, chloride, 2-carboxyethyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1agne, 2-carboxyethyl triphenyl phosphonium chloride, beta-carboxyethyltriphenylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl triphenyl-phosphonium chloride
10270534
[Cl-].OC(=O)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

2-Carboxyethyl)-triphenylphosphonium chloride is a phosphonium ylide reagent for Wittig olefinations with introduction of a carboxylic acid.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El cloruro de (2-carboxietil)-trifenilfosfonio es un reactivo de iluro de fosfonio para olefinaciones de Wittig con introducción de un ácido carboxílico.

Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 197°C to 201°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Nombre IUPAC 2-carboxietil(trifenil)fosfanio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.81
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'