Learn More
Alfa Aesar™ 2-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62390.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457366
  • 594.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
1191063-57-6
2-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Especificación
2-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
1191063-57-6
266.07
96%
1g
2-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Solid