Learn More
Alfa Aesar™ 2-Carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62582.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447596
  • 548.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
2-Carbamoyl-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Especificaciones
2-Carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
2-Carbamoyl-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Solid
1g
265.09
96%
Videos
SDS Documentos