Learn More
Acetal dietílico de 2-butinal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044325
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2806-97-5
C8H14O2
142.20
MFCD00009274
FKKVKKSEVMQYER-UHFFFAOYSA-N
2-butynal diethyl acetal, 2-butyn-1-al diethyl acetal, 2-butynyl aldehyde diethyl acetal, 2-butyne, 1,1-diethoxy, 1,1-diethoxy-but-2-yne, 1-diethoxybut-2-yne, acmc-20ao12, tetrolaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-butyne #
137721
1,1-diethoxybut-2-yne
CCOC(OCC)C#CC
2806-97-5
C8H14O2
142.20
MFCD00009274
FKKVKKSEVMQYER-UHFFFAOYSA-N
2-butynal diethyl acetal, 2-butyn-1-al diethyl acetal, 2-butynyl aldehyde diethyl acetal, 2-butyne, 1,1-diethoxy, 1,1-diethoxy-but-2-yne, 1-diethoxybut-2-yne, acmc-20ao12, tetrolaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-butyne #
137721
1,1-diethoxybut-2-yne
CCOC(OCC)C#CC
2-Butynal diethyl acetal is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal dietílico de 2-butinal se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Butynal diethyl acetal
Densidad 0.898
Punto de ebullición 65°C to 67°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.426
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1702075
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%