Learn More
2-Butanone, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Punto de fusión | -87°C |
Aspecto | Colorless |
Densidad | 0.805g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 79°C to 81°C |
Cantidad | 500 mL |
Temperatura de inflamación | −3°C (26.6°F) |
Envase | Glass Bottle |
Índice de refracción | n20/D 1.379(lit.) |