Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromothiobenzamide, 97%
29.40€ - 254.00€
CAS 30216-44-5
Fórmula molecular C7H6BrNS
Molecular Weight (g/mol) 216.096
Número MDL MFCD04973314
InChI Key GHCQWSAFBXLYSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromothiobenzamide, 2-bromobenzothioamide, thiobenzamide, 2-bromo, 2-bromobenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,2-bromo, amino 2-bromophenyl methane-1-thione, 2-bromo-thiobenzamide, acmc-1agnp
PubChem CID 2734818
IUPAC Name 2-bromobenzenecarbothioamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=S)N)Br
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15451418 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H55238.MD
250mg 29.40€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-01-2020
Añadir a la cesta
15431418 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H55238.03
1g 76.90€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-01-2020
Añadir a la cesta
15441418 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H55238.06
5g 254.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-01-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
30216-44-5
216.096
GHCQWSAFBXLYSO-UHFFFAOYSA-N
2734818
C1=CC=C(C(=C1)C(=S)N)Br
C7H6BrNS
MFCD04973314
2-bromothiobenzamide, 2-bromobenzothioamide, thiobenzamide, 2-bromo, 2-bromobenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,2-bromo, amino 2-bromophenyl methane-1-thione, 2-bromo-thiobenzamide, acmc-1agnp
2-bromobenzenecarbothioamide
Especificaciones
82°C to 86°C
2-Bromothiobenzamide
30216-44-5
MFCD04973314
GHCQWSAFBXLYSO-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzenecarbothioamide
2734818
Solid
250mg
Brown to White
C7H6BrNS
2-bromothiobenzamide, 2-bromobenzothioamide, thiobenzamide, 2-bromo, 2-bromobenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,2-bromo, amino 2-bromophenyl methane-1-thione, 2-bromo-thiobenzamide, acmc-1agnp
C1=CC=C(C(=C1)C(=S)N)Br
216.096
216.1
97%