Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromothiobenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55238.MD
Detalles adicionales : CAS : 30216-44-5 Peso : 0.00025kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451418
  • 29.40€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
30216-44-5
216.096
GHCQWSAFBXLYSO-UHFFFAOYSA-N
2734818
C1=CC=C(C(=C1)C(=S)N)Br
C7H6BrNS
MFCD04973314
2-bromothiobenzamide, 2-bromobenzothioamide, thiobenzamide, 2-bromo, 2-bromobenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,2-bromo, amino 2-bromophenyl methane-1-thione, 2-bromo-thiobenzamide, acmc-1agnp
2-bromobenzenecarbothioamide
Especificaciones
2-Bromothiobenzamide
82°C to 86°C
30216-44-5
MFCD04973314
GHCQWSAFBXLYSO-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzenecarbothioamide
2734818
Solid
Brown to White
250mg
C7H6BrNS
2-bromothiobenzamide, 2-bromobenzothioamide, thiobenzamide, 2-bromo, 2-bromobenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,2-bromo, amino 2-bromophenyl methane-1-thione, 2-bromo-thiobenzamide, acmc-1agnp
C1=CC=C(C(=C1)C(=S)N)Br
216.096
216.1
97%
Videos
SDS Documentos