Learn More
2-Bromoppiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10793714
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
109-04-6
C5H4BrN
158
MFCD00006219
IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8
7973
CHEBI:51574
2-bromopiridina
C1=CC=NC(=C1)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
109-04-6
C5H4BrN
158
MFCD00006219
IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8
7973
CHEBI:51574
2-bromopiridina
C1=CC=NC(=C1)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromopyridine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.6500g/mL
Punto de ebullición 192°C to 194°C (761.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)Br
Índice de refracción 1.5705 to 1.5725
Cantidad 500 mL
Beilstein 20, 233
Gravedad específica 1.65
Información de solubilidad Solubility in water: 2.5g/L water (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromopyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.