Learn More
2-Bromopiridina-4-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047858
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
29840-73-1
C6H5BrN2O
201.023
MFCD00234156
KCELTDZFDHPTBI-UHFFFAOYSA-N
4625407
2-bromopiridina-4-carboxamida
C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Br
29840-73-1
C6H5BrN2O
201.023
MFCD00234156
KCELTDZFDHPTBI-UHFFFAOYSA-N
4625407
2-bromopiridina-4-carboxamida
C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Br
2-Bromopyridine-4-carboxamide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromopiridina-4-carboxamida se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromopyridine-4-carboxamide
Punto de fusión 192°C
Cantidad 1 g
Beilstein 471892
Sinónimo 2-bromoisonicotinamide, 2-bromo-isonicotinamide, 2-bromo-4-pyridinecarboxamide, 2-bromopyridin-4-ylcarboxamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-bromo, 2-bromo-isonicotimide, 4-pyridinecarboxamide,2-bromo, pubchem16641, acmc-1cr70, 2-bromanylpyridine-4-carboxamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 97%