Learn More
2-Bromopropiofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080920
35.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2114-00-3
C9H9BrO
213.074
MFCD00000145
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
2-bromopropiophenone, 1-propanone, 2-bromo-1-phenyl, alpha-bromopropiophenone, 1-benzoyl-1-bromoethane, 1-bromoethyl phenyl ketone, 2-bromo-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 2-bromo, .alpha.-bromopropiophenone, 2-bromo-1-phenyl-propan-1-one, 2-bromo-propiophenone
16452
2-bromo-1-fenilpropan-1-ona
CC(C(=O)C1=CC=CC=C1)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2114-00-3
C9H9BrO
213.074
MFCD00000145
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
2-bromopropiophenone, 1-propanone, 2-bromo-1-phenyl, alpha-bromopropiophenone, 1-benzoyl-1-bromoethane, 1-bromoethyl phenyl ketone, 2-bromo-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 2-bromo, .alpha.-bromopropiophenone, 2-bromo-1-phenyl-propan-1-one, 2-bromo-propiophenone
16452
2-bromo-1-fenilpropan-1-ona
CC(C(=O)C1=CC=CC=C1)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromopropiophenone
Densidad 1.417
Punto de ebullición 245°C to 250°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.572
Cantidad 25 g
Número UN UN2927
Beilstein 508550
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.08
Porcentaje de pureza 96%