missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de 2-bromopropionilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027138
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7148-74-5
C3H4BrClO
171.42
MFCD00000711
OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
97980
2-bromopropanoyl chloride
CC(Br)C(Cl)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7148-74-5
C3H4BrClO
171.42
MFCD00000711
OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
97980
2-bromopropanoyl chloride
CC(Br)C(Cl)=O

2-Bromopropionyl chloride is a reagent that is used in the preparation of pyrazinecarboxamide-based inhibitors of diacylglycerol acyltransferase. It is also used in the synthesis of 2-aminopropionyl polystyrene resin by Friedel Crafts reaction.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El cloruro de 2-bromopropionilo es un reactivo que se utiliza en la preparación de inhibidores a base de pirazinacarboxamida de la diacilglicerol aciltransferasa. También se utiliza en la síntesis de resinas de poliestireno de 2-aminopropionilo por la reacción de Friedel Crafts.

Solubilidad
Reacciona con el agua.

Notas
Proteger del agua/humedad, bases y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Mantener lejos de fuentes de ignición. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromopropionyl chloride
Densidad 1.7
Punto de ebullición 131°C to 133°C
Temperatura de inflamación 51°C (125°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 10 g
Número UN UN2920
Beilstein 773800
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.43
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'