Learn More
(2-Bromofeniletinil)trimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035679
20.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
38274-16-7
C11H13BrSi
253.21
MFCD01321391
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl
4547398
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
38274-16-7
C11H13BrSi
253.21
MFCD01321391
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl
4547398
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane finds wide range application in the medicine and electronic industry. Reaction of (2-bromophenylethynyl)trimethylsilane 1 with trimethyl borate yielded the alkynearylboronic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (2-bromofeniletinil)trimetilsilano tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria médica y electrónica. La reacción del (2-bromofeniletil)trimetilsilano 1 con trimetilborato produce ácido alquinoarilborónico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 60°C to 80°C (2mmHg)
Nombre del producto químico o material (2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC [2-(2-bromofenil)etinil]trimetilsilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.21
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.554
Densidad 1.19