Learn More
2-Bromofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11442000
74.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19472-74-3
C8H6BrN
196.05
MFCD00001896
BVCOJESIQPNOIF-UHFFFAOYSA-N
2-bromophenylacetonitrile, 2-bromobenzyl cyanide, 2-2-bromophenyl acetonitrile, o-bromobenzyl cyanide, 2-bromophenyl acetonitrile, o-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, bromo, 2-2-bromophenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-bromo, 2-bromo-phenyl-acetonitrile
29625
2-(2-Bromofenil)acetonitrilo
BrC1=CC=CC=C1CC#N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19472-74-3
C8H6BrN
196.05
MFCD00001896
BVCOJESIQPNOIF-UHFFFAOYSA-N
2-bromophenylacetonitrile, 2-bromobenzyl cyanide, 2-2-bromophenyl acetonitrile, o-bromobenzyl cyanide, 2-bromophenyl acetonitrile, o-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, bromo, 2-2-bromophenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-bromo, 2-bromo-phenyl-acetonitrile
29625
2-(2-Bromofenil)acetonitrilo
BrC1=CC=CC=C1CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenylacetonitrile
Punto de fusión 19°C
Densidad 1.51
Punto de ebullición 252°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5696
Cantidad 25 g
Número UN UN1694
Beilstein 2043684
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 97%