Learn More
Ácido 2-(brometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
2-(Bromomethyl)benzoic acid contains bi functional groups such as benzylic bromide and carboxylic acid are involved in nucleophilic reactions and esterification reactions respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(bromometil)benzoico contiene grupos bifuncionales como el bromuro bencílico y el ácido carboxílico que participan en reacciones nucleofílicas y reacciones de esterificación respectivamente.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
El ácido 2-(bromometil)benzoico contiene grupos bifuncionales como el bromuro bencílico y el ácido carboxílico que participan en reacciones nucleofílicas y reacciones de esterificación respectivamente.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Bromomethyl)benzoic acid |
Punto de fusión | ∽145°C (decomposition) |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN3261 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.05 |
Porcentaje de pureza | 97% |