Learn More
2-(Bromometil)-5-(trifluorometil)furano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696369
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
17515-77-4
C6H4BrF3O
229.00
MFCD03086219
YNHVBNGRNNVEMD-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-5-trifluoromethyl furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl-furan, furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl, pubchem13345, 5-trifluoromethyl furfuryl bromide, 2-bromomethyl-5-trifloromethyl furan, 5-bromomethyl-2-trifluoromethyl furan
2794605
2-(bromometil)-5-(trifluorometil)furano
FC(F)(F)C1=CC=C(CBr)O1
17515-77-4
C6H4BrF3O
229.00
MFCD03086219
YNHVBNGRNNVEMD-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-5-trifluoromethyl furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl-furan, furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl, pubchem13345, 5-trifluoromethyl furfuryl bromide, 2-bromomethyl-5-trifloromethyl furan, 5-bromomethyl-2-trifluoromethyl furan
2794605
2-(bromometil)-5-(trifluorometil)furano
FC(F)(F)C1=CC=C(CBr)O1
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.99
Porcentaje de pureza 97%