Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62251.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447206
  • 553.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
05-01-2021
2-Bromomethyl-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Especificaciones
2-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
2-Bromomethyl-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Sólido
1g
314.99
96%
Videos
SDS Documentos