Learn More
Hidrobromuro de 2-(Brometilo)-1-metil-1H-benzimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3540987
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
934570-40-8
C9H10Br2N2
306.001
MFCD09702343
WHMCWOHHFOGLGP-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d imidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1,3-benzodiazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hbr, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole-hydrogen bromide 1/1
24229451
2-(bromometilo)-1-metilbenzimidazol;hidrobromuro
CN1C2=CC=CC=C2N=C1CBr.Br
934570-40-8
C9H10Br2N2
306.001
MFCD09702343
WHMCWOHHFOGLGP-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d imidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1,3-benzodiazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hbr, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole-hydrogen bromide 1/1
24229451
2-(bromometilo)-1-metilbenzimidazol;hidrobromuro
CN1C2=CC=CC=C2N=C1CBr.Br
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole hydrobromide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306
Porcentaje de pureza 97%