Learn More
2-Brometil-1,3-dioxolano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024515
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
4360-63-8
C4H7BrO2
167.002
MFCD00003214
CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-1,3-dioxolane, bromoacetaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-bromomethyl, 1,3-dioxolan-2-yl methyl bromide, bromomethyl dioxolane, acmc-1afrf, 2-bromomethyl-1,3-dioxolan, ksc495q7b, 2-bromomethyl-1,3 dioxolane, 2-bromomethyl-1, 3-dioxolane
78068
2-(Bromometil)-1,3-dioxolano
C1COC(O1)CBr
4360-63-8
C4H7BrO2
167.002
MFCD00003214
CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-1,3-dioxolane, bromoacetaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-bromomethyl, 1,3-dioxolan-2-yl methyl bromide, bromomethyl dioxolane, acmc-1afrf, 2-bromomethyl-1,3-dioxolan, ksc495q7b, 2-bromomethyl-1,3 dioxolane, 2-bromomethyl-1, 3-dioxolane
78068
2-(Bromometil)-1,3-dioxolano
C1COC(O1)CBr
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane is used in the preparation of alfa, beta-unsaturated aldehyde and 1, 4-two aldehyde monoacetals synthesis of monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-brometil-1,3-dioxolano se utiliza en la preparación de aldehídos alfa, beta-insaturados y la síntesis de monoacetales de aldehído 1,4-dos de monómeros.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
Densidad 1.628
Punto de ebullición 175°C
Temperatura de inflamación 62°C (145°F)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 25 g
Beilstein 103309
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.01
Porcentaje de pureza 97%