Learn More
2-Bromomesitileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
500 g
Descripción
2-Bromomesitylene is a useful synthetic intermediate, Aromatics, Boron Derivatives, Catalyst. It is an intermediate used to prepare Hydrogen[4-[bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate (H714510) which is a frustrated phosphonium borate for metal-free catalytic hydrogenation of imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromomesitileno es un intermedio sintético útil, aromáticos, derivados de boro, catalizador. Es un intermediario utilizado para preparar hidrógeno[4-[bis(2,4,6-trimetilfenil)fospino]-2,3,5,6-tetrafluorofenil]hidrobis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)borato (H714510) que es un borato de fosfonio frustrado para la hidrogenación catalítica libre de metales de iminas.
Solubilidad
Insoluble en agua(20 °C) .
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, exceso de calor.
El 2-bromomesitileno es un intermedio sintético útil, aromáticos, derivados de boro, catalizador. Es un intermediario utilizado para preparar hidrógeno[4-[bis(2,4,6-trimetilfenil)fospino]-2,3,5,6-tetrafluorofenil]hidrobis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)borato (H714510) que es un borato de fosfonio frustrado para la hidrogenación catalítica libre de metales de iminas.
Solubilidad
Insoluble en agua(20 °C) .
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, exceso de calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromomesitylene |
Punto de fusión | 2°C |
Densidad | 1.322 |
Punto de ebullición | 224°C to 226°C |
Temperatura de inflamación | 96°C (204°F) |
Índice de refracción | 1.552 |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 1907245 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water(20°C) . |