Learn More
2-Bromofurano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697347
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
584-12-3, 7440-50-8, 110-00-9, 144-55-8
C4H3BrO
146.97
MFCD00216609
OYMCMWPHMPODNK-UHFFFAOYSA-N
furan, 2-bromo, bromofuran, 2-bromo-furan, 2-furyl bromide, alpha-furyl bromide, 2-bromofurane, 5-bromofuran, pubchem6929, acmc-209m4d
2776190
2-bromofurano
BrC1=CC=CO1
584-12-3, 7440-50-8, 110-00-9, 144-55-8
C4H3BrO
146.97
MFCD00216609
OYMCMWPHMPODNK-UHFFFAOYSA-N
furan, 2-bromo, bromofuran, 2-bromo-furan, 2-furyl bromide, alpha-furyl bromide, 2-bromofurane, 5-bromofuran, pubchem6929, acmc-209m4d
2776190
2-bromofurano
BrC1=CC=CO1
Nombre del producto químico o material 2-Bromofuran, stabilized with Copper (0.1%), Furan (0.5%) and Sodium Bicarbonate (0.4%)
% mín. CAS 96.5, 0.05, 0.45, 0.35
% máx. CAS 98.5, 0.15, 0.55, 0.45
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.97
Porcentaje de pureza 97%