Learn More
2-Bromoflurobeceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-74551
29.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1072-85-1
C6H4BrF
175
MFCD00000282
IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
61259
1-bromo-2-fluorobenceno
C1=CC=C(C(=C1)F)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1072-85-1
C6H4BrF
175
MFCD00000282
IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
61259
1-bromo-2-fluorobenceno
C1=CC=C(C(=C1)F)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromofluorobenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6000g/mL
Punto de ebullición 155.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4F
Índice de refracción 1.5327 to 1.5347
Cantidad 10 mL
Fieser 01,77
Gravedad específica 1.6
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 175
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido