Learn More
2-Bromoetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080656
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
540-51-2
C2H5BrO
124.965
MFCD00002827
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
10898
2-bromoetanol
C(CBr)O
540-51-2
C2H5BrO
124.965
MFCD00002827
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
10898
2-bromoetanol
C(CBr)O
2-Bromoethanol is utilized in selective reduction of nitroarenes. It is used as a solvent and organic synthetic raw material. It finds application in the synthesis of 2-piperidin-1-yl-ethanol by reacting with piperidine. It is used in selective reduction of nitroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromoetanol se utiliza en la reducción selectiva de nitroarenos. Se emplea como materia prima sintética solvente y orgánica. Sirve para la síntesis de 2-piperidin-1-il-etanol en reacción con la piperidina. Se usa en la reducción selectiva de nitroarenos.
Solubilidad
Miscible con agua, disolvente orgánico y éter de petróleo.
Notas
Sensible a la luz. Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethanol
Punto de fusión -80°C
Densidad 1.762
Punto de ebullición 149°C to 150°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal BrCH2CH2OH
Índice de refracción 1.493
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 878140
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,3792
Información de solubilidad Miscible with water,organic solvent and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.97
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.