Learn More
2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 160031000
Detalles adicionales : CAS : 4263-52-9 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10784661
  • 56.50€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
4263-52-9
211.01
HNFOAHXBHLWKNF-UHFFFAOYSA-M
23666797
C(CBr)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
C2H4BrNaO3S
MFCD00007530
sodium 2-bromoethanesulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-bromoethanesulfonic acid, sodium salt, sodium bromoethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt 1:1, sodium 2-bromoethane sulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium, natrium-2-bromethansulfonat
sodium;2-bromoethanesulfonate
Especificaciones
2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt
0.5% max.
White
100g
4263-52-9
100.0
C2H4BrNaO3S
MFCD00007530
sodium 2-bromoethanesulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-bromoethanesulfonic acid, sodium salt, sodium bromoethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt 1:1, sodium 2-bromoethane sulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium, natrium-2-bromethansulfonat
HNFOAHXBHLWKNF-UHFFFAOYSA-M
sodium;2-bromoethanesulfonate
23666797
Crystalline Powder
Authentic
Glass bottle
282.0°C to 286.0°C
98%
97.5
97.5% min. (ex Br) On dry substance (Argentometry)
BrCH2CH2SO3Na
04, 7
Solubility in water: in water: 500g/L (20°C)
C(CBr)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
211.01
211.01
98%
Videos
SDS Documentos