Learn More
2-Bromodibenzotiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Used as intermediate for organic light-emitting diode(OLED) materials and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como intermedio farmacéutico y para materiales de diodos emisores de luz orgánicos (OLED).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Se usa como intermedio farmacéutico y para materiales de diodos emisores de luz orgánicos (OLED).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromodibenzothiophene |
Punto de fusión | 123°C to 129°C (literature) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 142203 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.15 |
Porcentaje de pureza | 98% |