Learn More
2-Bromoborano, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077853
33.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4443-48-5
C10H17Br
217.15
OTOQMOVZIUGCQE-UHFFFAOYSA-N
bornyl bromide, 2-bromobornane, bornyl bromide, pract., 2-bromo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane, bornylbromid, bornylbromide, bornane, 2-bromo, 3-bromo-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane, 2-bromo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane #
138249
3-bromo-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptano
CC1(C2CCC1(C(C2)Br)C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4443-48-5
C10H17Br
217.15
OTOQMOVZIUGCQE-UHFFFAOYSA-N
bornyl bromide, 2-bromobornane, bornyl bromide, pract., 2-bromo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane, bornylbromid, bornylbromide, bornane, 2-bromo, 3-bromo-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane, 2-bromo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane #
138249
3-bromo-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptano
CC1(C2CCC1(C(C2)Br)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromobornane
Punto de ebullición 94.0°C to 96.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.15
Porcentaje de pureza ≥78.0% (GC)
Grado Técnico