Learn More
2-Bromobenzylamine hydrochloride, 97%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 209090050
Detalles adicionales : CAS : 5465-63-4 Peso : 0.05500kg
Cantidad. | 5g |
---|---|
Envase | Glass bottle |
5465-63-4 | |
222.51 | |
MDEJOHXOXKDGOU-UHFFFAOYSA-N | |
2724202 | |
C1=CC=C(C(=C1)CN)Br.Cl |
C7H9BrClN | |
MFCD00012853 | |
2-bromobenzylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methanamine hydrochloride, o-bromobenzylamine hydrochloride, 1-2-bromophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromobenzylamine hcl, 1-2-bromophenyl methylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methylamine, chloride, benzenemethanamine, 2-bromo-, hydrochloride, pubchem3749, acmc-1aup2 | |
(2-bromophenyl)methanamine;hydrochloride |
Especificación
2-Bromobenzylamine hydrochloride | |
Glass bottle | |
White to Yellow | |
5g | |
5465-63-4 | |
100.0 | |
C7H9BrClN | |
MFCD00012853 | |
2-bromobenzylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methanamine hydrochloride, o-bromobenzylamine hydrochloride, 1-2-bromophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromobenzylamine hcl, 1-2-bromophenyl methylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methylamine, chloride, benzenemethanamine, 2-bromo-, hydrochloride, pubchem3749, acmc-1aup2 | |
C1=CC=C(C(=C1)CN)Br.Cl | |
222.51 | |
222.52 | |
≥96.0% |
Authentic | |
0.5% max. (K.F.) | |
229°C to 236°C | |
97% | |
96.0 | |
97% | |
BrC6H4CH2NH2·HCl | |
12, 1074 | |
MDEJOHXOXKDGOU-UHFFFAOYSA-N | |
(2-bromophenyl)methanamine;hydrochloride | |
2724202 | |
Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks |
Seguridad y manipulación
- 2-Bromobenzylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.