Learn More
Clorhidrato de 2-bromobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It is employed as an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol (25 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se emplea como intermedio en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol (25 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromobenzylamine hydrochloride |
Punto de fusión | 227°C to 230°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 3913456 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in methanol (25mg/ml). |
Nombre IUPAC | 1-(2-bromophenyl)methanamine hydrochloridyl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.52 |
Porcentaje de pureza | 97% |