missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clorhidrato de 2-bromobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024015
38.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5465-63-4
C7H8BrClN
221.50
MFCD00012853
ZANQNQMPTMEAIP-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methanamine hydrochloride, o-bromobenzylamine hydrochloride, 1-2-bromophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromobenzylamine hcl, 1-2-bromophenyl methylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methylamine, chloride, benzenemethanamine, 2-bromo-, hydrochloride, pubchem3749, acmc-1aup2
2724202
[Cl].NCC1=CC=CC=C1Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5465-63-4
C7H8BrClN
221.50
MFCD00012853
ZANQNQMPTMEAIP-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methanamine hydrochloride, o-bromobenzylamine hydrochloride, 1-2-bromophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromobenzylamine hcl, 1-2-bromophenyl methylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methylamine, chloride, benzenemethanamine, 2-bromo-, hydrochloride, pubchem3749, acmc-1aup2
2724202
[Cl].NCC1=CC=CC=C1Br

It is employed as an intermediate in organic syntheses.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se emplea como intermedio en síntesis orgánica.

Solubilidad
Soluble en metanol (25 mg/ml).

Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión 227°C to 230°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3913456
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in methanol (25mg/ml).
Nombre IUPAC 1-(2-bromophenyl)methanamine hydrochloridyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.52
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'