Learn More
Bromuro 2-bromobencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081349
35.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3433-80-5
C7H6Br2
249.933
MFCD00000173
LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
76965
1-bromo-2-(bromometil)benceno
C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3433-80-5
C7H6Br2
249.933
MFCD00000173
LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
76965
1-bromo-2-(bromometil)benceno
C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br
2-Bromobenzyl bromide was used in the synthesis of substituted quinazolines and 1,2,3,4-tetrahydroquinazolines, 2- and 3-substituted indenes, tris-2-bromotribenzylamine3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 2-bromobencilo se utilizó en la síntesis de quinazolinas sustituidas, 1,2,3,4-tetrahidroquinazolinas, 2-indenos sustituidos, 3-indenos sustituidos y tris-2-bromotribencilamina3.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes. Incompatible con aminas, alcoholes y acero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzyl bromide
Punto de fusión 29°C to 32°C
Punto de ebullición 127°C to 129°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.619
Cantidad 10 g
Número UN UN1759
Beilstein 971015
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.94
Porcentaje de pureza 98%