Learn More
Alcohol de 2-bromobenzilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-72754
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
18982-54-2
C7H7BrO
187.04
MFCD00004600
IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzyl alcohol, 2-bromophenyl methanol, o-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo, o-bromo-benzyl alcohol, 2-bromobenzylalcohol, 2-bromophenyl methan-1-ol, o-bromobenzylalcohol, 2-bromo-benzylalcohol, pubchem3746
72850
(2-bromofenil)metanol
OCC1=CC=CC=C1Br
18982-54-2
C7H7BrO
187.04
MFCD00004600
IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
2-bromobenzyl alcohol, 2-bromophenyl methanol, o-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo, o-bromo-benzyl alcohol, 2-bromobenzylalcohol, 2-bromophenyl methan-1-ol, o-bromobenzylalcohol, 2-bromo-benzylalcohol, pubchem3746
72850
(2-bromofenil)metanol
OCC1=CC=CC=C1Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzyl alcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 78.0°C to 82.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH2OH
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 445
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.